Principaux documents
8.18316
Sigma-Aldrich
(2S,5SR)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropyl- 5-methylpyrazine
for synthesis
Synonyme(s) :
(2S,5SR)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropyl- 5-methylpyrazine, Schoellkopf-Hartwig-Reagent, Bislactimether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
liquid
pb
103-104 °C/21 hPa
Densité
1.00 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.001 - 1.003
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): 60.0 - 65.0 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable