S154
Sepiapterin
solid
Synonyme(s) :
S-(−)-2-Amino-7,8-dihydro-6-(2-hydroxy-1-oxopropyl)-4(1H)-pteridinone, L-Sepiapterin
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 27 mg/mL
0.1 M NaOH: 9.8 mg/mL
εmax
6170 at 409 nm in 0.1 M HCl
7410 at 271 nm in 0.1 M HCl at 1%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@H](O)C(=O)C1=NC2=C(NC1)NC(N)=NC2=O
InChI
1S/C9H11N5O3/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7/h3,15H,2H2,1H3,(H4,10,11,13,14,17)/t3-/m0/s1
Clé InChI
VPVOXUSPXFPWBN-VKHMYHEASA-N
Informations sur le gène
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable