Principaux documents
R245127
(6-TERT-BUTYL-1,1-DIMETHYL-INDAN-4-YL)-ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H24O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.38
Numéro MDL:
Autres remarques