Principaux documents
L170046
2,3-BIS(BROMOMETHYL)-1,4-DIMETHOXYNAPHTHALENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14Br2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.074
Numéro MDL:
Autres remarques