Key Documents
L168408
(2R,3R,4R,5R)-2-(ACETOXYMETHYL)-5-(6-AMINO-9H-PURIN-9-YL)TETRAHYDROFURAN-3,4-DIYL DIACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H19N5O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.359
Numéro MDL:
Autres remarques