Key Documents
579262
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxyphenyl trifluoromethanesulfonate
97%
Synonyme(s) :
3,5-Dimethoxyphenol trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3OSO2CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4640 (lit.)
Densité
1.415 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
triflate
Chaîne SMILES 
COc1cc(OC)cc(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C9H9F3O5S/c1-15-6-3-7(16-2)5-8(4-6)17-18(13,14)9(10,11)12/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
XCOBIQQRDHVTAN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter