F7806
3-Fluorobenzyl chloride
96%
Synonyme(s) :
α-Chloro-3-fluorotoluene, 1-Chloromethyl-3-fluorobenzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.511 (lit.)
Densité
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
Clé InChI
XBDXMDVEZLOGMC-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter