Principaux documents
728276
Sigma-Aldrich
(Bromoethynyl)benzene
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-Bromo-2-phenylacetylene, 1-Bromo-2-phenylethyne, Phenylethynyl bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H5Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.03
Numéro Beilstein :
606222
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
liquid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
BrC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5Br/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H
Clé InChI
BPVHWNVBBDHIQU-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable