671533
(1R,2R)-trans-2-Benzyloxy-cyclopentylamine
97%
Synonyme(s) :
(1R)-trans-2-(Phenylmethoxy)cyclopentanamine, (1S,2S)-1-Amino-2-benzyloxycyclopentane
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥96.5% (GC)
97%
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥98.0%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N[C@@H]1CCC[C@H]1OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H17NO/c13-11-7-4-8-12(11)14-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9,13H2/t11-,12-/m1/s1
Clé InChI
JIMSXLUBRRQALI-VXGBXAGGSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter