648310
3,4-Ethylenedioxypyrrole
2 % (w/v) in THF
Synonyme(s) :
EDOP
About This Item
Produits recommandés
Concentration
2 % (w/v) in THF
Indice de réfraction
n20/D 1.4070
pb
65-67 °C
Pf
−108 °C
Densité
0.889 g/mL at 25 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C1COc2c[nH]cc2O1
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-9-6-4-7-3-5(6)8-1/h3-4,7H,1-2H2
Clé InChI
IJAMAMPVPZBIQX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F
Point d'éclair (°C)
-18 °C