Merck
Página inicialProdutosBiologia de proteínasEnsaio de ligação por proximidade Duolink®
Ensaio de ligação por proximidade Duolink®
Os ensaios de ligação por proximidade (PLA) Duolink® viabilizam o estudo de interações proteicas (IP) endógenas e modificações pós-traducionais, enviando um sinal fluorescente para um único evento que pode ser visualizado por microscopia ou citometria de fluxo. Para estudar interações proteicas, a tecnologia do PLA Duolink® usa um par de anticorpos marcados com oligonucleotídeos que, quando presentes em 40 nm, assumem a amplificação do círculo rolante para gerar um sinal fluorescente específico após a adição de sondas marcadas.
Disponível em quatro cores diferentes, tanto para citometria de fluxo quanto para microscopia, o PLA Duolink® permite a visualização de diversas interações proteicas por célula. Descubra as oportunidades em sua pesquisa com desempenho amplificado e os benefícios da tecnologia de PLA Duolink®:
  • Visualização de interações proteicas – estáveis e transitórias
  • Visualização de modificações pós-traducionais
  • Detecção de proteínas endógenas – sem superexpressão nem manipulação genética
  • Alta especificidade – o uso de dois anticorpos/sondas elimina falso-positivos
  • Sem necessidade de equipamentos especiais – métodos de imunofluorescência padrão e baseados em citometria de fluxo disponíveis
Produtos para PLA Duolink®
  • Os kits de partida para PLA Duolink® contêm todos os reagentes necessários para realizar um experimento de fluorescência e analisar até 30 amostras.
  • Os kits Duolink® Probemaker possibilitam a conjugação de um oligo de PLA (MAIS ou MENOS) a qualquer anticorpo.
  • Os kits Duolink® PLA Multicolor possibilitam visualizações de várias interações proteicas por microscopia.
  • Os kits de detecção Duolink® flowPLA possibilitam aplicações de citometria de fluxo usando quatro cores: verde, laranja, vermelho e vermelho remoto.
  • O Duolink® PLA Brightfield Detection contém oligonucleotídeos marcados com peroxidase de rábano (HRP), o que possibilita o uso com um microscópio óptico.