Cultura celular microbiana
Culturas celulares microbianas são usadas em biologia molecular para clonagem e expressão de proteínas recombinantes. Também são usadas em aplicações clínicas para isolar, detectar e identificar micróbios patogênicos. O cultivo microbiano possibilita o crescimento e a divisão celular em condições laboratoriais controladas. Bactérias e outros micróbios podem ser cultivados em meios de cultura sólidos de ágar nutritivo ou caldos líquidos, utilizando técnicas assépticas para evitar contaminação.
Clonagem e expressão de proteínas recombinantes
Culturas bacterianas são usadas para expressão de proteínas recombinantes, clonagem e amplificação de plasmídeos e clonagem de cosmídeos e cromossomos artificiais bacterianos (BAC). As células bacterianas podem ser alteradas para captar e incorporar plasmídeos e genes exógenos por meio de transformação. A transformação de células competentes normalmente ocorre por meio de eletroporação ou choque térmico de células competentes tratadas quimicamente.
Em seguida, as bactérias transformadas são identificadas e selecionadas com base na resistência adquirida a antibióticos, transmitida por DNA plasmidial recombinante, ou usando sistema de diferenciação branco-azul para identificar as bactérias recombinantes que expressam β-galactosidase como marcador. Leveduras também podem ser transformadas usando eletroporação e outros métodos de ensaios de duplo-híbrido em leveduras e gene repórter para estudar a expressão de proteínas e interações proteicas.
Cultivo para isolamento e identificação microbianos
Culturas microbianas são clinicamente importantes para o isolamento, detecção e diferenciação de bactérias e outros micróbios que causam doenças infecciosas. A caracterização e a identificação com o uso de métodos de cultivo se baseiam no fenótipo e no genótipo microbianos. As células podem ser isoladas por meio de inoculação de uma placa de riscado para produzir colônias puras. Meios seletivos são usados para inibir o crescimento de determinados grupos de microrganismos, permitindo que outros se desenvolvam. Meios diferenciais contêm compostos que possibilitam que os micróbios sejam distinguidos visualmente pelo aspecto da colônia ou alterações nos meios circundantes resultantes das diferenças na atividade metabólica ou hemolítica. Esses meios ajudam na identificação de bactérias e outros micróbios por meio de diferenciação e eliminação.
Artigos técnicos relacionados
- An introduction to microbial media types, uses and applications. Includes formulations and product selection guide.
- Antifoams are supplied as two basic types of composition or mixtures of the two. Organic antifoams are of synthetic origin. Silicone-based antifoams are generally considered to be siloxane polymers and are also synthetic.
- Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques
- Cell lines for vaccine production and cultivation of SARS CoV-2 and other viruses. Primary, human diploid, and continuous culture cell lines for the propagation of viruses and virus-based vaccines.
- Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.
- Ver todos (22)
Protocolos relacionados
- Technical Article on competent cells. Transformation is a process by which some bacteria take up foreign genetic material (naked DNA) from the environment.
- Initiating a Starter Culture
- General protocols for growth of competent cells in microbial medium.
- The selection of plasmids in yeast is based on the use of auxotrophic mutant strains, which cannot grow without a specific medium component (an amino acid, purine, or pyrimidine)
- In recent years it has been recognized that Listeria is an important public health problem. The disease affects primarily people of advanced age, pregnant women, newborns, and adults with weakened immune systems.
- Ver todos (7)