Merck
HPLC de moléculas pequenas
Cientista observando um cromatograma de HPLC
Análise de moléculas pequenas
Molécula pequena refere-se a um composto de baixo peso molecular (geralmente inferior a 900 daltons). Alguns exemplos comuns de moléculas pequenas incluem aminoácidos, lipídios, açúcares, ácidos graxos, alcaloides e outros.
Diferentes métodos estão disponíveis para a separação de moléculas pequenas, incluindo cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), cromatografia líquida (LC), cromatografia gasosa (GC), cromatografia em camada delgada (TLC) e eletroforese capilar (CE). Além disso, as opções para sua identificação incluem espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) ou espectrometria de massa (MS). A cromatografia líquida combinada com espectrometria de massa (LC-MS) tornou-se uma técnica essencial para a identificação de moléculas pequenas nos últimos anos.
A obtenção dos melhores resultados possíveis na análise de moléculas pequenas por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), UHPLC ou LC-MS depende da escolha das condições mais adequadas de fase estacionária e fase móvel. A composição química do analito é essencial para escolher a composição química da coluna mais adequada. Outros aspectos, como velocidade, matriz da amostra e número de compostos definem o material de base mais adequado para a fase estacionária.
HPLC de moléculas pequenas
A análise por HPLC de moléculas pequenas é mais comumente realizada no modo de separação de fase reversa. Para a separação de compostos polares, os métodos de cromatografia de interação hidrofílica (HILIC) e cromatografia de fase normal também são adequados, sendo que a HILIC é o método preferido. Pode-se usar também modos de separação por troca iônica para a separação de compostos iônicos e cromatografia iônica para ânions ou cátions inorgânicos.
A coluna de HPLC é empacotada com partículas de sílica totalmente porosas, superficialmente porosas, partículas poliméricas, ou consiste em um bastão de sílica monolítica como a fase estacionária. Além disso, são utilizados óxido de alumínio, partículas de zircônia e partículas de carbono. O tamanho de poro típico do material de fase estacionária para separação de moléculas pequenas fica na faixa de 60 Å - 160 Å. Para HPLC, o tamanho da partícula típico da fase estacionária varia de 3 µm a 5 µm, para UHPLC, são usadas partículas menores, geralmente de 2 µm ou menos. Diferentes seletividades (modificações) de coluna podem ser associadas à fase estacionária. Uma cadeia alquílica C18 é a composição química de coluna usada com mais frequência em cromatografia de fase reversa (RP). No entanto, outras modificações, como C30, C8, fenil, pentafluorofenil e diversas outras modificações polares, bem como modificações com propriedades quirais ou de troca iônica possibilitam a separação de quase todos os compostos solúveis em líquidos. A fase móvel para RP-HPLC geralmente consiste em um tampão aquoso ou água e solventes orgânicos miscíveis em água, como acetonitrila ou metanol.
Artigos técnicos relacionados
  • Chromolith® HPLC and UHPLC columns are made from monolithic silica with a bimodal pore structure using sol-gel technology.
  • Review the effects of efficiency (plate number), retention, and selectivity factors on HPLC resolution. See how factors relate to particle and column characteristics via the HPLC resolution equation.
  • Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.
  • Various measures and options for maximized LC-MS sensitivity and low limit of detection (LOD) are shown on this page. Each and every tip avoids contaminations causing signal suppression, adduct formation, elevated background noise and increased spectrum complexity.
  • This study demonstrates the impact of various mobile phase modifiers on the separation; formate modifiers outperform acetate in terms of MS signals (or sensitivity) and chromatographic resolution.
  • Ver todos (184)
Protocolos relacionados
Preparo de amostras para HPLC
Amostras ricas em matriz e complexas, como alimentos, bebidas, cosméticos, amostras biológicas e formulações farmacêuticas ricas em matriz (p. ex., creme, xarope), requerem protocolos de preparo de amostra eficientes para remover componentes indesejados e extrair seletivamente o analito de interesse. Isso é essencial quando se usa uma fase estacionária com partículas de tamanho muito pequeno, como na UHPLC, em que são usadas partículas de 2 µm ou menos. Os métodos comuns de preparo de amostras são extração líquido-líquido, extração em fase sólida (SPE) e, para amostras biológicas, também precipitação de proteínas além de filtração. Além da eluição seletiva e pré-concentração do composto-alvo, a principal finalidade do preparo de amostras é proteger a fase estacionária da HPLC de obstruções causadas pela matriz da amostra. As colunas de HPLC à base de sílica monolítica têm alto grau de tolerância à matriz e requerem muito menos preparo da amostra que as colunas de particulado.
Derivatização
Para algumas moléculas, a derivatização é necessária, seja antes (pré-coluna) ou após (pós-coluna) a separação por HPLC. A derivatização converte moléculas em seus derivados para melhor sensibilidade ou retenção cromatográfica em HPLC. Reagentes químicos, com propriedades físicas e químicas desejáveis, são usados para a derivatização necessária.
Destaques
Chromatography Standards
Calculadora de transferência do método de HPLC
Calcule a economia no tempo de execução e no consumo de solvente quando se transfere do método de HPLC para UHPLC.