Análise química para testes de alimentos e bebidas
A análise química de alimentos e bebidas é realizada para assegurar o consumo seguro e a qualidade e integridade do produto. A análise química é um pré-requisito para garantir a correta rotulagem de alimentos, como também a proteção dos consumidores contra adulteração, informações incorretas na rotulagem de alimentos e bebidas não seguras. Para atingir esses objetivos, é essencial uma abordagem combinada que inclua uma legislação para alimentos adequada, controles mais rígidos por parte das autoridades alimentares, estudos contínuos por agências de segurança dos alimentos e universidades para aumentar o conhecimento sobre alimentos e o processamento dos mesmos, além de maior responsabilidade do setor alimentício.
Essa abordagem de monitoramento combinado é particularmente importante no setor de alimentos e bebidas devido à natureza complexa de como os produtos entram no mercado. Por exemplo, a contaminação de carne processada pode ser proveniente do processo de fabricação, mas também poderia ser originária da ração ou até mesmo do solo em que o alimento foi cultivado.
Dessa forma, os testes analíticos no setor de alimentos e bebidas também abrangem testes ambientais (p. ex., qualidade do solo e da água, monitoramento do ar). Métodos analíticos e instrumentais para a análise e controle de qualidade de alimentos e bebidas são implementados para testar a segurança, a qualidade e o valor nutricional. Os compostos complexos da nossa dieta moderna são analisados nos laboratórios de testes químicos em consonância com os regulamentos globais e locais.
Técnicas comuns de análise química
- Controle de desinfecção por reflectometria e espectroscopia
- Determinação de ingredientes, como sal, vitamina C e cálcio por titulação volumétrica
- Determinação do teor de água por titulação de Karl Fischer (KF)
- Análise de elementos traço por espectroscopia de absorção atômica (EAA)
- Determinação do teor de metais por plasma indutivamente acoplado (ICP)
- Extração de pesticida planar com o método de preparo de amostra de extração em fase sólida QuEChERS
- Preparo de amostras de alimentos para análise instrumental direta com microextração em fase sólida (SPME)
- Análise de toxinas e pesticidas por HPLC e UHPLC (detecção por MS)
- Titulação
- Determinação de ésteres metílicos de ácidos graxos (FAME) por cromatografia gasosa (GC)
- Determinação de ingredientes de carboidratos, açúcares, lipídios e proteínas por análise enzimática
Artigos técnicos relacionados
- In 2009, the International Conference on Harmonization (ICH) proposed the development of a new harmonized guideline to provide a global policy for limiting metal impurities in drug products and ingredients. This approach provides clear regulatory guidance on specification limits for elemental impurities worldwide and logically should have an impact on the work of the national regulatory bodies in having transparent and comparable results.
- This article explores the analysis of fats in food and beverage products. From derivatization of fatty acids to FAMEs, to analysis of FAME isomers, and more we are your one-stop shop for all of your food and beverage analysis needs.
- Testing for heavy metals in food and beverages? You understand that prolonged trace exposure to heavy metals such as arsenic (As), cadmium (Cd), chromium (Cr), lead (Pb), mercury (Hg), and thallium (Tl), via the food, beverages and drinking water we consume can cause serious health risks. Fortunately, increasingly sensitive tests are in place to ensure our food is safe. Discover the recent advances in analytical technologies for heavy metal detection and the products, services and technical support available to help you keep us all safe. Because we all want to trust what we eat.
- nalysis of the omega 3 fatty acid profiles from fish oil capsules and salmon, highlighted through the use of 2 GC columns of different selectivity for analysts who wish to perform confirmatory analysis.
- Ensure the safety of cannabis and hemp products by testing for heavy metal contamination using ICP-MS and state specific reference material mixes
- Ver todos (45)
Protocolos relacionados
- Explore how GC can be used to analyze fatty acids either as free fatty acids or as fatty acid methyl esters.
- Enzymatic methods for food analysis are highly specific and offer considerable time and cost savings over other methods, especially from the sample preparation standpoint. We offer a wide variety of convenient kits and reagents for rapid and reliable enzymatic food analysis.
- Spectrophotometric determination of Sulfur Dioxide (SO2) in Beer with Elimann's reagent. Analytical method and sample preparation for Spectroquant® Sulfite Test.
- Determination of the fatty acid composition of nuts using established methods for GC analysis on capillary columns of 3 selectivities: Omegawax, SP-2560, and ionic liquid based SLB-IL111.
- High-resolution profiling of terpenes and terpenoids to identify fragrance compounds and distinguish hops and cannabis varieties using SPME-GC/MS.
- Ver tudo (40)
Dados nutricionais para alimentos embalados e bebidas
Os dados nutricionais em alimentos embalados são necessários para ajudar os consumidores a tomar decisões conscientes com base nas necessidades nutricionais ou para controlar distúrbios relacionados à dieta. Da mesma forma, regulamentos de rotulagem determinam requisitos detalhados para a rotulagem nutricional (nutrientes, quantidades e valores calóricos) nos pacotes de alimentos. Outros testes nos alimentos feitos por fabricantes quanto a nutrientes, como carboidratos (açúcares, sacarídeos), fibra alimentar, ácidos orgânicos, açúcares alcoólicos, gorduras (ácidos graxos, FAMES, glicerídeos), proteínas (aminoácidos, peptídeos), sódio, vitaminas e minerais são essenciais para se ter uma declaração nutritiva consistente.
Testes de contaminação para a segurança de alimentos e bebidas
A análise química para segurança dos alimentos permite o consumo seguro de produtos livres de alérgenos, resíduos nocivos de pesticidas, metais pesados, micotoxinas e resíduos de medicamentos veterinários. Ocorreram avanços na proteção de plantações e procedimentos de fabricação de alimentos para possibilitar aumento da produção alimentar. Em paralelo, os efeitos em longo prazo desses avanços, como o maior uso de pesticidas para assegurar o rendimento adequado de plantações, estão sob constante revisão pelos órgãos regulatórios governamentais para garantir que não venham a ser prejudiciais.
Testes analíticos para adulteração e reivindicações erradas na rotulagem de alimentos
Testes de autenticidade alimentar asseguram a integridade dos alimentos protegendo os consumidores de adulteração e falsificação de alimentos. Métodos analíticos são usados para detectar substituições de ingredientes ou adições de produtos químicos ilegais que alteram ou mascaram características.