Merck
Cultura de células primárias
Células primárias em cultura
Visão geral das células primárias
Células primárias são células de mamíferos cultivadas diretamente a partir de tecidos humanos ou animais vivos. Elas diferem das células-tronco pelo fato de que células primárias que não sã células-tronco, em geral, são diferenciadas de modo definitivo e, portanto, são consideradas mais representativas dos tecidos dos quais foram isoladas e, em especial, em que as características da biologia do câncer podem fazer com que as linhagens de células neoplásicas sejam modelos menos preditivos de sistemas normais ou patologias não oncológicas. Os fenótipos de células primárias comuns incluem células epiteliais, endoteliais, queratinócitos, melanócitos, fibroblastos, osteoblastos, miócitos e hepatócitos.
Artigos técnicos relacionados
  • What are primary cells? A comprehensive overview of animal and human primary cell lines and media and how they are used in biomedical cell culture applications. Primary cultures are less homogeneous relative to cell lines.
  • Primary human fibroblasts and growth medium for the in vitro cultivation of juvenile and adult fibroblasts. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
  • The PromoCell Primary Cancer Culture System allows selective isolation of malignant cancer cells from tumor associated stromal cells in patient derived xenographs (PDX models) and tumor samples.
  • Enzyme Explorer Key Resource: Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
  • Primary human airway epithelial cells and serum-free growth media are optimized for the in vitro cultivation of epithelial cells from large air passages. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Protocolos relacionados
Cultivo de células primárias
Como as células primárias diferem de linhagens celulares imortalizadas
Assim como as linhagens celulares derivadas de tumores ou imortalizadas por outros métodos, as células primárias de fontes humanas ou animais fornecem um método para modelagem de sistemas biológicos. Por serem tipicamente viáveis para menos duplicações, as células primárias são menos suscetíveis à perda das características específicas do tecido que podem caracterizar células cultivadas por longos períodos de tempo e repicagens repetidas in vitro. Células primárias podem ser documentadas com características do doador, inclusive idade, sexo e estado de doença, quando aplicável, e, portanto, podem demonstrar serem modelos úteis para o desenvolvimento de abordagens medicinais personalizadas.
Prospecção e cultivo de células primárias
Instituições de pesquisa associadas a hospitais podem ter acesso a células e tecidos primários. Fornecedores de células primárias oferecem lotes celulares de doadores individuais ou células agregadas de vários doadores. Fornecedores conceituados ou protocolos de coleta de pacientes devem incluir documentação que demonstre supervisão ética para o isolamento de células de doadores humanos, bem como validação do tipo de célula. As células primárias divergem das linhagens celulares de mamíferos pelo fato de serem, em geral, mais exigentes, requererem nutrientes adicionais, principalmente quando cultivadas em meios com baixa quantidade de soro ou isentos de soro. Esses nutrientes adicionais definidos incluem citocinas e fatores de crescimento.