Merck
HPLC Analysis of Omeprazole Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP
HPLC Analysis of Omeprazole Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP application for HPLC
Materiais
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
Omeprazole
solid
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase
[A] acetonitrile; [B] acetic acid; [C] ammonium hydroxide; (100:0.4:0.1, A:B:C)
flow rate
1 mL/min
column temp.
23 °C
detector
UV, 302 nm