Merck
HPLC Analysis of Deprenyl (Selegiline) Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP
HPLC Analysis of Deprenyl (Selegiline) Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP application for HPLC
Materiais
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
R-(−)-Deprenyl hydrochloride
powder, ≥98% (HPLC)
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase
[A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.0; [B] methanol; (65:35, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm