GC Analysis of PCB Congeners in Stream Sediment on SPB®-Octyl after SPME using 100 μm PDMS Fiber
Materiais
Fibra para SPME
Nº do produto
Descrição
Preços
Conjunto de fibras para microextração em fase sólida (SPME) de polidimetilsiloxano (PDMS)
df 100 μm(PDMS, needle size 24 ga, for use with manual holdercoluna analítica
CONDITIONS
sample/matrix
5 g stream sediment, downstream from industrial sites
SPME fiber
PDMS, 100 μm (57300-U) (57300-U)
extraction
headspace, 90 °C/30 min
desorption process
280 °C/2 min, splitless
column
SPB®-Octyl, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24218-U)
oven
50 °C/1 min at 10 °C/min to 150 °C/0 min
Descrição
Informações legais
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany