Merck
GC Analysis of Deprenyl (Selegiline) Enantiomers on Astec® CHIRALDEX B-DM
GC Analysis of Deprenyl (Selegiline) Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ B-DM suitable for GC
Materiais
Aplicação
Nº do produto
Descrição
Preços
HPLC Analysis of Selegiline and Amphetamine Metabolites on Discovery® HS F5
application for HPLC
HPLC Analysis of Deprenyl (Selegiline) Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP
application for HPLC
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
R-(−)-Deprenyl hydrochloride
powder, ≥98% (HPLC)
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Astec® CHIRALDEX B-DM Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX B-DM, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (77023AST)
oven
130 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 24 psi
sample
peak 1: R(-)-deprenyl (Selegiline)
peak 2: S(+)-deprenyl