Documentos Principais
G002136
HPLC Analysis of Selegiline and Amphetamine Metabolites on Discovery® HS F5
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Discovery HS F5, 5 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (567513-U)
mobile phase: [A] water (10 mM ammonium acetate, pH 4.0 with acetic acid: [B] acetonitrile (v/v), (25:75, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 10 μL
sample: 50 μg/mL each in mobile phase
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
clinical
forensics and toxicology
Informações legais
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)