Voltar
Viscosity Bath Media
Products
Fabricante
Formato
Aplicação
Tipo de material de referência
Filtrar produtos
Showing 1-6 of 6
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
BM2
Viscosity Bath Media,
White Oil for use 80 to 120 °C
Expandir
Ver preços
BM5
Viscosity Bath Media,
Silicone Fluid 26 cSt at 25 °C for use 120 to 150 °C
Expandir
Ver preços
BM1
Viscosity Bath Media,
White Oil for use 40 to 80 °C
Expandir
Ver preços
BM8
Viscosity Bath Media,
Silicone Fluid 5 cSt at 25 °C for use 20 to 60 °C
Expandir
Ver preços
BM6
Viscosity Bath Media,
Silicone Fluid 20 cSt at 25 °C for use 90 to 135 °C
Expandir
Ver preços
BM7
Viscosity Bath Media,
Silicone Fluid 10 cSt at 25 °C for use 50 to 100 °C