Key Documents
BM6
Viscosity Bath Media
Silicone Fluid 20 cSt at 25 °C for use 90 to 135 °C
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
mixture
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)