Documentos Principais
BM1
Viscosity Bath Media
White Oil for use 40 to 80 °C
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
mixture
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tobias Kroon et al.
Molecular metabolism, 36, 100964-100964 (2020-04-06)
Peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) are key transcription factors that regulate adipose development and function, and the conversion of white into brown-like adipocytes. Here we investigated whether PPARα and PPARγ activation synergize to induce the browning of white fat. A selection