Plataformas upstream de vetores virais
Figura 1.A plataforma de produção VirusExpress® oferece uma linhagem celular adaptada para suspensão, meio quimicamente definido e processo de produção com desempenho comprovado.
A plataforma de produção VirusExpress® oferece uma solução baseada em transfecção para desafios na produção de lentivírus (LV) ou adenovírus associado (AAV), com uma linhagem celular adaptada para suspensão, meio quimicamente definido e processo de produção com desempenho comprovado em escala de até 50 l.
Com uma plataforma que pode reduzir drasticamente o tempo no desenvolvimento e escalonamento do processo, seja realizando em suas instalações ou valendo-se dos recursos de organizações de desenvolvimento e fabricação terceirizadas (CDMO) de terapias gênicas, você pode contar com a nossa experiência para acelerar a chegada da sua terapia gênica aos pacientes.
As principais vantagens incluem
- Banco de células segundo as BPF e totalmente caracterizado, fabricado de acordo com o capítulo 21 do CFR partes 210, 211, 600 e 610
- Desempenho comprovado para crescimento celular, transfecção de plasmídeos e produção em biorreatores em de larga escala, em escala clínica e comercialmente relevante
- Licenças disponíveis para uso em pesquisa ou clínico/comercial
- Redução de até 40% no tempo de desenvolvimento e escalonamento de processos
As plataformas de produção VirusExpress® incluem
Células de produção lentiviral VirusExpress® 293T ou células de produção de AAV VirusExpress® 293
- Células em banco e caracterizadas segundo os regulamentos de BPFa da FDA (capítulo 21 do CFR partes 201, 211, 600 e 610)
- Células adaptadas para suspensão
- Células otimizadas para processos de transfecção transitória
Meio para vetor viral EX-CELL® CD HEK293
- Meio de cultura celular quimicamente definido, livre de componentes de origem animal e fabricado segundo as BPFa
Processo comprovado
- Processos de produção upstream e purificação downstream desenvolvidos em escala clinicamente relevante
Desempenho da plataforma de produção de lentivírus VirusExpress®
Para obter os dados de desempenho sobre a plataforma de produção de AAV VirusExpress® 293, clique aqui.
Crescimento e viabilidade celulares
Dados de viabilidade celular (linhas tracejadas) e crescimento celular (linhas contínuas)
Valores de títulos de três corridas de biorreator individuais
Cada corrida excedeu um título-alvo funcional de 1 × 107 UT/ml e demonstrou escalonamento bem-sucedido até 40 l
Especificações da plataforma de produção VirusExpress® |