V900342
Cysteamine hydrochloride
Vetec™, powder or crystals, 98%
Sinônimo(s):
β-Mercaptoethylamine hydrochloride, 2-Aminoethanethiol hydrochloride, 2-Mercaptoethylamine hydrochloride, Decarboxycysteine hydrochloride, Thioethanolamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
product name
Cysteamine hydrochloride, Vetec™, reagent grade, 98%
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
98%
forma
powder or crystals
pf
67-71 °C
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
chave InChI
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3