V900326
L-ascorbato de (+)-sódio
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
Ácido L(+)-ascórbico, Vitamina C
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
98%
forma
powder
cor
white to off-white
pf
220 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
chave InChI
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1