V900306
MOPS
crystalline powder, reagent grade, Vetec™
Sinônimo(s):
Ácido 3-(N-morfolino) propanossulfônico, Ácido 4-morfolino propanossulfônico
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
MOPS, Vetec™, reagent grade
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Formulário
crystalline powder
pH
2.5-4 (25 °C, 209 g/L)
faixa de pH útil
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
solubilidade
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
chave InChI
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?