V900144
Glicina
98%, Vetec™
Sinônimo(s):
Glicocol, Ácido aminoacético, Ácido aminoetanoico
About This Item
Produtos recomendados
product name
Glicina, Vetec™, reagent grade, 98%
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
98%
forma
powder
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
cor
white to off-white
pH
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
pf
240 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
chave InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1