V800376
Fosfato de sódio
AR, ≥98%
Sinônimo(s):
Di-hidrogeno-ortofosfato monossódico, Di-hidrogenofosfato de sódio, Fosfato monossódico
About This Item
Produtos recomendados
grau
AR
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥98%
forma
powder
pH
4.0- 4.5 (25 °C, 50 g/L)
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1