grau
AR
pressão de vapor
1 mmHg ( 745 °C)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99.8%
forma
solid
pH
~6.9 (20 °C, 50 g/L)
pf
681 °C (lit.)
traços de cátion
Fe: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3