grau
AR
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99%
forma
powder
pH
11.0-13 (25 °C, 138 g/L)
pf
891 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
traços de cátion
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1