V800249
Manganese(II) sulfate monohydrate
LR, 22-32% Mn basis
About This Item
Produtos recomendados
grau
LR
linha de produto
Vetec™
Formulário
powder
concentração
22-32% Mn
pH
3.0-3.5 (20 °C, 50 g/L)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
chave InChI
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Brain
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)