V800208
Peróxido de hidrogênio
LR, contains sodium pyrophosphate as stabilizer, ≥30 % (w/v)
About This Item
Produtos recomendados
grau
LR
pressão de vapor
23.3 mmHg ( 30 °C)
linha de produto
Vetec™
forma
liquid
contém
sodium pyrophosphate as stabilizer
concentração
≥30 % (w/v)
cadeia de caracteres SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
chave InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1