V800167
D-Manitol
AR, ≥99%
Sinônimo(s):
Manitol
About This Item
Produtos recomendados
grau
AR
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99%
pf
167-170 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
chave InChI
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1