V800166
Diisopropyl ether
LR, 98%
Sinônimo(s):
Isopropyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
LR
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
120 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
98%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
827 °F
Lim. expl.
1-21 %, 100 °F
índice de refração
n20/D 1.367 (lit.)
p.e.
68-69 °C (lit.)
pf
−85 °C (lit.)
densidade
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
chave InChI
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-20.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-29 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)