V800065
Barium chloride dihydrate
LR, 99-102%
About This Item
Produtos recomendados
grau
LR
linha de produto
Vetec™
Ensaio
99-102%
forma
powder
pH
5-8 (25 °C, 50 g/L)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
chave InChI
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1