V800054
Ammonium phosphate dibasic
AR, ≥98%
Sinônimo(s):
Ammonium hydrogenphosphate, Diammonium hydrogenphosphate, di-Ammonium hydrogenphosphate (sec)
About This Item
Produtos recomendados
grau
AR
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥98%
Formulário
crystalline powder
pH
7.5-9.0 (25 °C, 132.1 g/L)
pf
155 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
chave InChI
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)