V800041
Ammonium chloride
AR, ≥99.8%
Sinônimo(s):
Salmiac
About This Item
Produtos recomendados
grau
AR
densidade de vapor
1.9 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 160.4 °C)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99.8%
forma
crystalline powder
pH
4.6-6 (5% in water)
pf
340 °C (subl.) (lit.)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Fe: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0002%
cadeia de caracteres SMILES
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
chave InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1