1719000
USP
Warfarin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin, Coumafene
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
warfarin
fabricante/nome comercial
USP
pf
162-164 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CC(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3
chave InChI
PJVWKTKQMONHTI-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... VKORC1(79001)
Descrição geral
Aplicação
- Warfarin Sodium
- Warfarin Sodium Tablets
- Warfarin Sodium for Injection
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3