1711166
USP
Vecuronium bromide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(2β,3α,5α,16β,17β)-3,17-Diacetyloxy-2,16-bispiperidinyl-5-androstane
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
vecuronium
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N6(CCCCC6)[C@@H]1[C@@H]([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@@H]([C@H](C4)N5CCCCC5)OC(=O)C)CC3)C)CC2)C1)C)OC(=O)C
InChI
1S/C33H54N2O4/c1-22(36)38-30-19-24-11-12-25-26(33(24,4)21-29(30)35-17-9-6-10-18-35)13-14-32(3)27(25)20-28(31(32)39-23(2)37)34-15-7-5-8-16-34/h24-31H,5-21H2,1-4H3/t24-,25+,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-/m0/s1
chave InChI
CSXHRHGXNQSNQW-ZZZJANDJSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)