1700523
USP
Tryptophan Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-Acetyl-L-tryptophan
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tryptophan
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-8(16)15-12(13(17)18)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)/t12-/m0/s1
chave InChI
DZTHIGRZJZPRDV-LBPRGKRZSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3