1698002
USP
Tris Base
pharmaceutical primary standard, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Trometamol, Tris
About This Item
Produtos recomendados
product name
Tromethamine, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tromethamine, trometamol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
chave InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Tromethamine for Injection
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1