1687006
USP
Trihexyphenidyl hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-α-Cyclohexyl-α-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
trihexyphenidyl hydrochloride
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.OC(CCN1CCCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H31NO.ClH/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;/h1,4-5,10-11,19,22H,2-3,6-9,12-17H2;1H
chave InChI
QDWJJTJNXAKQKD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CHRM1(1128)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Trihexyphenidyl Hydrochloride Tablets
- Trihexyphenidyl Hydrochloride Oral Solution
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)