1683606
USP
Triethyl citrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ethyl citrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
9.7 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 107 °C)
família API
triethyl citrate
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
p.e.
235 °C/150 mmHg (lit.)
densidade
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
311.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
155 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)