1681633
USP
Triclabendazole Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-1,3-dihydro-2H-benzimidazole-2-thione
About This Item
Produtos recomendados
família API
triclabendazole
Formulário
neat
embalagem
pkg of 15 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Sc1[nH]c2c(n1)cc(c(c2)Oc3c(c(ccc3)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C13H7Cl3N2OS/c14-6-2-1-3-10(12(6)16)19-11-5-9-8(4-7(11)15)17-13(20)18-9/h1-5H,(H2,17,18,20)
chave InChI
FUAVONSJNAMFPO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)