1673544
USP
Trazodone Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-{3-[4-(3-Bromophenyl)piperazin-1-yl]propyl}-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
trazodone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C19H22BrN5O.ClH/c20-16-5-3-6-17(15-16)23-13-11-22(12-14-23)8-4-10-25-19(26)24-9-2-1-7-18(24)21-25;/h1-3,5-7,9,15H,4,8,10-14H2;1H
chave InChI
XGKUASHFDRCBOF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3