1672723
USP
Trandolapril Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(2S,3aR,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro 1H-indole-2-carboxylic acid, Trandolapril diacid, Trandolaprilat
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
trandolapril
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C22H30N2O5/c1-14(23-17(21(26)27)12-11-15-7-3-2-4-8-15)20(25)24-18-10-6-5-9-16(18)13-19(24)22(28)29/h2-4,7-8,14,16-19,23H,5-6,9-13H2,1H3,(H,26,27)(H,28,29)/t14-,16+,17-,18-,19-/m0/s1
chave InChI
AHYHTSYNOHNUSH-HXFGRODQSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3