1672610
USP
Tramadol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
trans-Tramadol hydrochloride, (±)-trans-2-[(Dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tramadol
fabricante/nome comercial
USP
controle de medicamentos
USDEA Schedule IV
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].N(C[C@H]1[C@@](CCCC1)(O)c2cc(ccc2)OC)(C)C.[H+]
InChI
1S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)19-3;/h6,8-9,11,14,18H,4-5,7,10,12H2,1-3H3;1H/t14-,16-;/m0./s1
chave InChI
PPKXEPBICJTCRU-DMLYUBSXSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also used to prepare system suitability, standard, and system suitability stock solution for assay and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Tramadol Hydrochloride
- Tramadol Hydrochloride Tablets
- Tramadol Hydrochloride and Acetaminophen Tablets
- Tramadol Hydrochloride Extended-Release Tablets
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)