1667916
USP
Tizanidine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Amino-5-chloro-2,1,3-benzothiadiazole
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tizanidine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[s]1nc2c(n1)ccc(c2N)Cl
InChI
1S/C6H4ClN3S/c7-3-1-2-4-6(5(3)8)10-11-9-4/h1-2H,8H2
chave InChI
MURNIACGGUSMAP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Tizanidine Hydrochloride
- Tizanidine Tablets
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)