1667541
USP
Tinidazole Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-4-nitro-1H-imidazole
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tinidazole
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C8H13N3O4S/c1-3-16(14,15)5-4-10-6-8(11(12)13)9-7(10)2/h6H,3-5H2,1-2H3
chave InChI
GHJQUSZGINOURI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)